Få mere at vide
Methyl(R)-3-hydroxybutyrat, TRC
Artikelnummer. 30474709
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30474709 1 g
1 options
Artikelnummer. 30474709 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3125801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (R)-3-Hydroxybutanoate
CAS 3976-69-0
Molekylær formel C5 H10 O3
Mængde 1 g
Synonym Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(3R)-, Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(R)-, Butyric acid','3-hydroxy-','methyl ester','D-(-)- (8CI), (-)-(3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (R)-(-)-3-Hydroxy-
InChI formel InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
SMIL COC(=O)C[C@@H](C)O
IUPAC navn methyl (3R)-3-hydroxybutanoat
Molekylvægt (g/mol) 118.131
Formel vægt 118.063