Få mere at vide
Methyl(R)-(-)-3-hydroxybutyrat, 98 %
Artikelnummer. 11389005
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389005 25 g 25g
11369005 1 g 1g
11379005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14151.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 3976-69-0 | C5H10O3 | 118,132 g/mol
Kan gennemgå aldol-type reaktioner med aldehyder med enten syn- eller anti-selektivitet i henhold til betingelserne, til brug ved syntese af chiralβ -laktamer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Kan gennemgå aldol-type reaktioner med aldehyder med
enten syn- eller anti-selektivitet i henhold til betingelserne, til brug i syntesen af chirale ß-lactamer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3976-69-0
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.132
MDL nummer MFCD00063289
InChI nøgle LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Synonym methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester
PubChem CID 2724279
IUPAC navn methyl (3R)-3-hydroxybutanoat
SMIL CC(CC(=O)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
Tæthed 1.055
Kogepunkt 56 °C til 58 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Lugt Behageligt
Brydningsindeks 1.422
Mængde 25 g
Beilstein 3648161
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Optisk rotation −48,5° (c=1,3 i chloroform)
Formel vægt 118.13
Procent renhed 98%