Få mere at vide
Methyl (R)-(+)-3-BOC-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10625125 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10625125 5 g Glasflaske 5g
10525134 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10625125 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426350050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95715-86-9
Molekylær formel C12H21NO5
Molekylvægt (g/mol) 259.30
MDL nummer MFCD00674041
InChI nøgle ZNBUXTFASGDVCL-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-3-tert-butyl 4-methyl 2,2-dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylate, methyl r-+-3-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate, 3-tert-butyl 4-methyl 4r-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3,4-dicarboxylate, r-+-3-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylic acid methyl ester, methyl r-n-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylate, r-+-3-boc-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, r---3-boc-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, methyl r-+-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate, 3-tert-butyl 4-methyl r-+-2,2-dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylate, methyl 3-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyloxazolidine-4-r-carboxylate
PubChem CID 688220
IUPAC navn 3-O-tert-butyl-4-O-methyl-(4R)-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidin-3,4-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (R)-(+)-3-BOC-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Tæthed 1.0820g/mL
Kogepunkt 89.0°C (0.8 mmHg)
Flammepunkt 93°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.082
Formel vægt 259.3
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl (R)-(+)-3-BOC-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.