Få mere at vide
Methyl (R)-1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (R)-1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate |
| CAS | 61045-91-8 |
| Molekylær formel | C13 H14 N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Metomidate, (R)- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O2/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-8-12(14-9-15)13(16)17-2/h3-10H,1-2H3/t10-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](C1=CC=CC=C1)N2C(C(OC)=O)=CN=C2 |
| IUPAC navn | methyl 1-[(1R)-1-phenylethyl]imidazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.262 |
| Formel vægt | 230.106 |