Få mere at vide
Methyl Quinoxaline-2-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049267
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049267 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049267 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3695.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl Quinoxaline-2-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Quinoxaline-2-carboxylate
CAS 1865-11-8
Analyt- eller komponentnavne Methyl Quinoxaline-2-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H8 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Quinoxalinecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl Quinoxaline-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O2/c1-14-10(13)9-6-11-7-4-2-3-5-8(7)12-9/h2-6H,1H3
SMIL COC(=O)c1cnc2ccccc2n1
IUPAC navn methyl quinoxaline-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 188.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 188.0586 g/mol