Få mere at vide
Methyl Quinoxaline-2-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl Quinoxaline-2-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Quinoxaline-2-carboxylate |
| CAS | 1865-11-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl Quinoxaline-2-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H8 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Quinoxalinecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl Quinoxaline-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-14-10(13)9-6-11-7-4-2-3-5-8(7)12-9/h2-6H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cnc2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | methyl quinoxaline-2-carboxylate |
| Vis mere |