Få mere at vide
Methylpyruvat, TRC
Artikelnummer. 30479044
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30479044 250 g
1 options
Artikelnummer. 30479044 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM326980250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Pyruvate
CAS 600-22-6
Molekylær formel C4H6O3
Mængde 250 g
Synonym 2-Oxo-propionic Acid Methyl Ester, 2-Oxopropanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Oxopropanoate, Methyl 2-Oxopropionate, Methyl Acetoformate, Methyl Methoxycarbonyl Ketone, Methyl Pyroracemate, Methyl Pyruvate, Methylglyoxylic Acid Methyl Ester, NSC 65430, Pyroracemic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C4H6O3/c1-3(5)4(6)7-2/h1-2H3
SMIL COC(=O)C(=O)C
IUPAC navn Methyl 2-oxopropanoat
Molekylvægt (g/mol) 102.09
Formel vægt 102.0317