Få mere at vide
Methyl pyruvate, 98%
Artikelnummer. 11479060
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479060 100 g 100g
11469060 25 g 25g
11489060 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13966.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 600-22-6 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Methylpyruvat fungerer som en potent sekretagog, der bruges i studiet af stimulus-sekretionskobling. Anvendes også til fremstilling af quinoxaliner som dobbelte phoosphodiesterase 2/10 (PDE2/10) hæmmere. Det øger koncentrationen af frie calciumioner i cytosolen af bugspytkirtelceller. Det bruges til fremstilling af dimethyl-2,3-dimethylenbutandioat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylpyruvat fungerer som en potent sekretagog, der bruges i studiet af stimulus-sekretionskobling. Anvendes også til fremstilling af quinoxaliner som dobbelte phoosphodiesterase 2/10 (PDE2/10) hæmmere. Det øger koncentrationen af frie calciumioner i cytosolen af bugspytkirtelceller. Det bruges til fremstilling af dimethyl-2,3-dimethylenbutandioat.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol, ether, alkohol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmiddel, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 600-22-6
Molekylær formel C4H6O3
Molekylvægt (g/mol) 102.089
MDL nummer MFCD00008754
InChI nøgle CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
PubChem CID 11748
ChEBI CHEBI:51850
IUPAC navn methyl-2-oxopropanoat
SMIL CC(=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl pyruvate
Tæthed 1.123
Kogepunkt 135°C to 137°C
Flammepunkt 39°C (102°F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Sweet
Brydningsindeks 1.404
Mængde 100 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1361953
Merck Index 14,8021
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol,ether,alcohol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 102.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske