Få mere at vide
Methylpyruvat, 98%
Artikelnummer. 11469060
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469060 25 g 25g
11479060 100 g 100g
11489060 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13966.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 600-22-6 | C4H6O3 | 102,089 g/mol
Methylpyruvat fungerer som en potent sekretagog, der bruges i studiet af stimulus-sekretionskobling. Anvendes også til fremstilling af quinoxaliner som dobbelte phoosphodiesterase 2/10 (PDE2/10) hæmmere. Det øger koncentrationen af frie calciumioner i cytosolen af bugspytkirtelceller. Det bruges til fremstilling af dimethyl-2,3-dimethylenbutandioat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylpyruvat fungerer som en potent sekretagog, der bruges i studiet af stimulus-sekretionskobling. Anvendes også til fremstilling af quinoxaliner som dobbelte phoosphodiesterase 2/10 (PDE2/10) hæmmere. Det øger koncentrationen af frie calciumioner i cytosolen af bugspytkirtelceller. Det bruges til fremstilling af dimethyl-2,3-dimethylenbutandioat.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol, ether, alkohol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmiddel, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 600-22-6
Molekylær formel C4H6O3
Molekylvægt (g/mol) 102.089
MDL nummer MFCD00008754
InChI nøgle CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
PubChem CID 11748
ChEBI CHEBI:51850
IUPAC navn methyl-2-oxopropanoat
SMIL CC(=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Pyruvate
Tæthed 1.123
Kogepunkt 135 °C til 137 °C
Flammepunkt 39 °C (40 °C)
Analyseprocentområde 98%
Brydningsindeks 1.404
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1361953
Merck Index 14,8021
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, methanol, ether, alkohol. Let opløselig i vand.
Formel vægt 102.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl pyruvat
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl pyruvate