Få mere at vide
Methylpyruvat, 94%
Artikelnummer. 10710585 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10710585 500 g Glasflaske 500g
10503254 25 g Glasflaske 25g
10081330 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10710585 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127655000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 600-22-6 | C4H6O3 | 102,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 600-22-6
Molekylær formel C4H6O3
Molekylvægt (g/mol) 102.09
MDL nummer MFCD00008754
InChI nøgle CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
PubChem CID 11748
ChEBI CHEBI:51850
IUPAC navn methyl-2-oxopropanoat
SMIL CC(=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl pyruvate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1300g/mL
Kogepunkt 134,0 °C til 137,0 °C
Flammepunkt 39 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCO2CH3
Brydningsindeks 1.4065
Mængde 500 g
Beilstein 03, 616
Merck Index 15, 8135
Specifik vægtfylde 1.13
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 102.09
Procent renhed 94%
Fysisk form Væske