Få mere at vide
Methylpyrrol-3-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 15480658
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480658 1 g 1g
15400668 250 mg 250mg
15490658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54340.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 2703-17-5 | C6H7NO2 | 125,127 g/mol
Methylpyrrol-3-carboxylat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylpyrrol-3-carboxylat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2703-17-5
Molekylær formel C6H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 125.127
MDL nummer MFCD00967074
InChI nøgle WLBNVSIQCFHAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-pyrrolecarboxylate, 3-methoxycarbonyl-1h-pyrrole, pubchem22507, acmc-1cmqn, methylpyrrole-3-carboxylate, 4,5-methoxy-carbonylpyrrole, methyl pyrrole 3-carboxylate
PubChem CID 12361759
IUPAC navn methyl-1H-pyrrol-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CNC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl pyrrole-3-carboxylate
Smeltepunkt 85°C to 89°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 125.13
Procent renhed 97%