Få mere at vide
Methylpyrrol-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405768
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15405768 5 g 5g
15495758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59437.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1193-62-0 | Molekylærformel: C6H7NO2 | Molekylvægt: 125,127 g/mol
Det bruges i medicin og som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges i medicin og som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Opbevar ved stuetemperatur. Hold dig væk fra oxiderende midler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-62-0
Molekylær formel C6H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 125.127
MDL nummer MFCD00817048
InChI nøgle VONGYFFEWFJHNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pyrrole-2-carboxylate, methyl 2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, methyl ester, unii-3beg2ck3lu, pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl1h-pyrrole-2-carboxylate, 3beg2ck3lu, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid,methyl ester, pubchem9141, acmc-1bsa1
PubChem CID 136930
IUPAC navn methyl-1H-pyrrol-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl pyrrole-2-carboxylate
Smeltepunkt 74 °C til 78 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 125.13
Procent renhed 97%