Få mere at vide
Methylpyrazin-2-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 11956741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11956741 1 g 1g
11966741 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443170010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 6164-79-0 | C6H 6 N2O2 | 138,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6164-79-0
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
InChI nøgle TWIIRMSFZNYMQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-pyrazinecarboxylate, methyl pyrazinoate, pyrazinoic acid methyl ester, methylpyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, methyl pyrazinecarboxylate, 2-pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, pyrazine-2-carboxylic acid, methyl ester, 2-methylpyrazine carboxylate, pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 72662
IUPAC navn methylpyrazin-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=NC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl pyrazine-2-carboxylate
Smeltepunkt 59.5°C to 61.5°C
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 138.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl pyrazine-2-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.