Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyllilla, 0,1% w/v aq. soln.
Artikelnummer. 11386149
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386149 500 ml 500ml
11305557 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386149 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 042753.AP
Request Bulk or Custom Format
Overgangsinterval: pH 4,8 (lilla) til pH 5,4 (grøn)
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Purple
CAS 1340-02-9, 7732-18-5
Analyseprocentområde 0.1% w/v aqueous solution
MDL nummer MFCD00070843
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Methyl purple: 0.1%; Water: 99.9%
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Mængde 500 ml
Fysisk form Væske