Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyllilla, 0,1% w/v aq. soln.
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Purple |
| CAS | 1340-02-9, 7732-18-5 |
| Analyseprocentområde | 0.1% w/v aqueous solution |
| MDL nummer | MFCD00070843 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Methyl purple: 0.1%; Water: 99.9% |
| Damptryk | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |