Få mere at vide
MedChemExpress Methyl protodioscin
Artikelnummer. 16491548
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16491548 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16491548 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0863
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Methyl protodioscin(NSC-698790) is a furostanol bisglycoside with antitumor properties; shows to reduce proliferation, cause cell cycle arrest.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 1063.23 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 54522-52-0
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : 140 mg/mL (131.67 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (23.51 mM∣Need ultrasonic)
Synonym NSC-698790∣ Smilax saponin B
Mål Apoptosis