Få mere at vide
Methyl Propyl Sulfide, TRC
Artikelnummer. 30483254
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30483254 500 mg -
30469945 250 mg -
30481405 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483254 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM340913500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3877-15-4
Molekylær formel C4H10S
Molekylvægt (g/mol) 90.18
IUPAC navn 1-methylsulfanylpropane
SMIL CCCSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Propyl Sulfide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10S/c1-3-4-5-2/h3-4H2,1-2H3
Formel vægt 90.0503