Få mere at vide
Methylpropionylacetat, TRC
Artikelnummer. 30474506
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30474506 100 g
1 options
Artikelnummer. 30474506 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM326820100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl Propionylacetate
CAS 30414-53-0
Molekylær formel C6H10O3
Mængde 100 g
Synonym 3-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 3-oxo-Valeric Acid Methyl Ester, 3-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 3-Oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 3-Oxopentanoate, Methyl 3-oxovalerate, Methyl Propanoylacetate, Methyl Propionylacetate, Methyl beta-Ketovalerate
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCC(=O)CC(=O)OC
IUPAC navn Methyl 3-oxopentananoat
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Formel vægt 130.063