Få mere at vide
Methyl propionylacetate, 99%
Artikelnummer. 11436636
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436636 25 g 25g
11446636 100 g 100g
11456636 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24848.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 30414-53-0 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30414-53-0
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
MDL nummer MFCD00011705
InChI nøgle XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-oxovalerate, methyl propionylacetate, methyl 3-oxo-pentanoate, pentanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl-3-oxo pentanoate, methyl 3-oxo-n-valerate, valeric acid, 3-oxo-, methyl ester, 3-oxovaleric acid methyl ester, 3-oxo-pentanoic acid methyl ester, 3-keto-n-valeric acid methyl ester
PubChem CID 121699
IUPAC navn methyl-3-oxopentanoat
SMIL CCC(=O)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl propionylacetate
Tæthed 1.037
Kogepunkt 73°C to 74°C (5 mmHg)
Flammepunkt 71°C (159°F)
Brydningsindeks 1.422
Mængde 25 g
Beilstein 1753684
Formel vægt 130.14
Procent renhed 99%