Få mere at vide
Methylpropionat, 99+%
Artikelnummer. 10295430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10295430 250 mL Glasflaske 250ml
10021570 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295430 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149052500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 554-12-1 | C4H8O2 | 88,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-12-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00009306
InChI nøgle RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
PubChem CID 11124
IUPAC navn methylpropanoat
SMIL CCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl propionate
Navn note 99+%
Surhed 1 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt -88 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9150g/mL
Kogepunkt 78 °C til 79 °C
Flammepunkt -2 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CO2CH3
Brydningsindeks 1.377
Mængde 250 mL
Beilstein 02, 239
Merck Index 15, 6185
Specifik vægtfylde 0.915
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5 g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: blandbar med alkohol og ether, opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 88.11
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske