Få mere at vide
Methylpropionat, 99+%
Artikelnummer. 10021570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10021570 1 L Glasflaske 1 L
10295430 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10021570 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149050010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 554-12-1 | C4H8O2 | 88,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-12-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00009306
InChI nøgle RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
PubChem CID 11124
IUPAC navn methylpropanoat
SMIL CCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl propionate
Navn note 99+%
Surhed 1mg KOH/g max.
Smeltepunkt -88°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9150g/mL
Kogepunkt 78°C to 79°C
Flammepunkt -2°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CO2CH3
Brydningsindeks 1.377
Mængde 1 L
Beilstein 02, 239
Merck Index 15, 6185
Specifik vægtfylde 0.915
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most common organic solvents
Formel vægt 88.11
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske