Få mere at vide
Methylpropionat, 99%
Artikelnummer. 11487127
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487127 2500 mL 2500ml
11467127 100 mL 100ml
11477127 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14944.0F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 554-12-1 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Det er almindeligt anvendt i organisk syntese. Det gennemgår vapor-phase aldolkondensering med formaldehyd til dannelse af methylmethacrylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er almindeligt anvendt i organisk syntese. Det gennemgår vapor-phase aldolkondensering med formaldehyd til dannelse af methylmethacrylat.
Opløselighed Opløseligt i vand (5g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-12-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00009306
InChI nøgle RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
PubChem CID 11124
IUPAC navn methylpropanoat
SMIL CCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl propionate
Smeltepunkt -88 °C
Tæthed 0.915
Kogepunkt 78 °C til 80 °C
Flammepunkt −2 °C (28 °F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.377
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1248
Beilstein 1737628
Merck Index 14,6112
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (5g/L).
Formel vægt 88.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske