Få mere at vide
Methylpropionat, 99%
Beskrivelse
Det er almindeligt anvendt i organisk syntese. Det gennemgår vapor-phase aldolkondensering med formaldehyd til dannelse af methylmethacrylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er almindeligt anvendt i organisk syntese. Det gennemgår vapor-phase aldolkondensering med formaldehyd til dannelse af methylmethacrylat.
Opløselighed Opløseligt i vand (5g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Propionate |
| Smeltepunkt | °C til 88 °C |
| Tæthed | 0.915 |
| Kogepunkt | 78 °C til 80 °C |
| Flammepunkt | -2 °C (28 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.377 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN1248 |
| Beilstein | 1737628 |
| Show More |
Safety and Handling
- Methyl propionate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl propionate