Få mere at vide
Methylpropiolat, TRC
Artikelnummer. 30466675
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30466675 1 g
1 options
Artikelnummer. 30466675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3271001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Propiolate
CAS 922-67-8
Molekylær formel C4 H4 O2
Mængde 1 g
Synonym 2-Propynoic Acid Methyl Ester, Propiolic Acid Methyl Ester, (Carbomethoxy)acetylene, (Methoxycarbonyl)acetylene, Methyl 2-Propynoate, Methyl Acetylenecarboxylate, Methyl Acetylenemonocarboxylate, Methyl Ethynecarboxylate, Methyl Propargylate, Methyl Propynoate, NSC 154164, Propynoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C4H4O2/c1-3-4(5)6-2/h1H,2H3
SMIL COC(=O)C#C
IUPAC navn Methylprop-2-ynoat
Molekylvægt (g/mol) 84.07
Formel vægt 84.0211