Få mere at vide
Methylpropiolat, 99%
Artikelnummer. 11487786
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487786 100 g 100g
11467786 5 g 5g
11477786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14743.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 922-67-8 | C4H4O2 | 84,074 g/mol
Methylpropiolat blev anvendt i syntesen af polysubstitueret 3-arylaminoacrylat og tetrahydropyrimidin-2-on-derivater. Det blev også brugt som et thiolderivatiseringsmiddel til kapillærelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylpropiolat blev anvendt i syntesen af polysubstitueret 3-arylaminoacrylat og tetrahydropyrimidin-2-on-derivater. Det blev også brugt som et thiolderivatiseringsmiddel til kapillærelektroforese.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 922-67-8
Molekylær formel C4H4O2
Molekylvægt (g/mol) 84.074
MDL nummer MFCD00008572
InChI nøgle IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 13536
IUPAC navn methylprop-2-ynoat
SMIL COC(=O)C#C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Methyl propiolate
Tæthed 1.016
Kogepunkt 98 °C til 101 °C
Flammepunkt 10 °C (50 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.408
Mængde 100 g
FN nummer UN3272
Beilstein 605462
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 84.07
Procent renhed 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.