Få mere at vide
Methyl propiolate, 99%
Artikelnummer. 11467786
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467786 5 g 5g
11477786 25 g 25g
11487786 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14743.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 922-67-8 | C4H4O2 | 84.074 g/mol
Methylpropiolat blev anvendt i syntesen af polysubstitueret 3-arylaminoacrylat og tetrahydropyrimidin-2-on-derivater. Det blev også brugt som et thiolderivatiseringsmiddel til kapillærelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylpropiolat blev anvendt i syntesen af polysubstitueret 3-arylaminoacrylat og tetrahydropyrimidin-2-on-derivater. Det blev også brugt som et thiolderivatiseringsmiddel til kapillærelektroforese.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 922-67-8
Molekylær formel C4H4O2
Molekylvægt (g/mol) 84.074
MDL nummer MFCD00008572
InChI nøgle IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 13536
IUPAC navn methylprop-2-ynoat
SMIL COC(=O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl propiolate
Tæthed 1.016
Kogepunkt 98°C to 101°C
Flammepunkt 10°C (50°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.408
Mængde 5 g
FN nummer UN3272
Beilstein 605462
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 84.07
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl propiolate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl propiolate