Få mere at vide
Methylpropiolat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10621765
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10621765 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10527664 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621765 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01817EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 922-67-8
Molekylær formel C4H4O2
Molekylvægt (g/mol) 84.074
MDL nummer MFCD00008572
InChI nøgle IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 13536
IUPAC navn methylprop-2-ynoat
SMIL COC(=O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl propiolate
CAS min % 97.0
Tæthed 0.9400g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel HCidentical toCCO2CH3
Mængde 10 g
Formel vægt 84.07
Procent renhed 97%