missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl Propargyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30476545
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476545 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM327303500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl Propargyl Ether
CAS 627-41-8
Molekylær formel C4H6O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h1H,4H2,2H3
SMIL COCC#C
IUPAC navn 3-methoxyprop-1-yne
Molekylvægt (g/mol) 70.08
Formel vægt 70.0419
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.