Få mere at vide
Methyl Propargyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Propargyl Ether |
| CAS | 627-41-8 |
| Molekylær formel | C4H6O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h1H,4H2,2H3 |
| SMIL | COCC#C |
| IUPAC navn | 3-methoxyprop-1-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 70.08 |
| Formel vægt | 70.0419 |