Få mere at vide
Methyl Potassium Sulfate, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11422586 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11422586 100 g
1 options
Artikelnummer. 11422586 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521548180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Potassium Sulfate
CAS 562-54-9
Molekylær formel CH3KO4S
MDL nummer MFCD00040472
Mængde 100 g
Synonym potassium methyl sulfate, methyl potassium sulfate, methylsulfuric acid potassium salt, unii-9b0jf05o1c, sulfuric acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium methyl sulphate, potassium monomethylsulfate, sulfuric acid, monomethyl ester, potassium salt 1:1, 75-93-4 parent, potassium methylsulfate
InChI nøgle WBGWGHYJIFOATF-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].COS([O-])(=O)=O
IUPAC navn potassium methyl sulfate
Molekylvægt (g/mol) 150.19
PubChem CID 2733094
Formel vægt 150.2