Få mere at vide
Methylpiperidin-4-carboxylat, 98%
Artikelnummer. 15498318
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498318 25 g 25g
15408328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61754.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 2971-79-1 | C7H13NO2 | 143,19 g/mol
Methylpiperidin-4-carboxylat er en reaktant til C-2-arylering af piperidiner gennem rettet overgangsmetalkatalyseret sp3 CH-aktivering. Det bruges som en reaktant til syntese af antituberkulære midler, aminopyrazinhæmmere, oralt tilgængelige naphthyridinproteinkinase D-hæmmere og en skalerbar katalysator fra asymmetrisk hydrogenering af sterisk krævende arylenamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylpiperidin-4-carboxylat er en reaktant til C-2-arylering af piperidiner gennem rettet overgangsmetalkatalyseret sp3 CH-aktivering. Det bruges som en reaktant til syntese af antituberkulære midler, aminopyrazinhæmmere, oralt tilgængelige naphthyridinproteinkinase D-hæmmere og en skalerbar katalysator fra asymmetrisk hydrogenering af sterisk krævende arylenamid.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2971-79-1
Molekylær formel C7H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 143.19
MDL nummer MFCD00190578
InChI nøgle RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isonipecotate, methyl 4-piperidinecarboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester, piperidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid methyl ester, isonipecotic acid methyl ester, methylpiperidine-4-carboxylate, methylisonipecotate, methyl piperidin-4-carboxylate, acmc-20aiv4
PubChem CID 424914
IUPAC navn methylpiperidin-4-carboxylat
SMIL COC(=O)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl piperidine-4-carboxylate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.06 g/mL
Kogepunkt 85 °C til 90 °C
Flammepunkt 89 °C (192 °F)
Brydningsindeks 1.465
Mængde 25 g
Beilstein 224128
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 143.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske