Få mere at vide
Methyl Piperidine-1-carboxylate, TRC
Artikelnummer. 30471845
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30471845 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30471845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22026550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Piperidine-1-carboxylate
CAS 1796-27-6
Molekylær formel C7H13NO2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H13NO2/c1-10-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3
SMIL COC(=O)N1CCCCC1
IUPAC navn methyl piperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 143.18
Formel vægt 143.0946