Få mere at vide
Methyl Piperidine-1-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 1796-27-6 |
| Molekylær formel | C7H13NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-10-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)N1CCCCC1 |
| IUPAC navn | methyl piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vægt | 143.0946 |