Få mere at vide
Methyl picolinate, 98%
Artikelnummer. 10391920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10391920 100 g 100g
10179839 5 g 5g
10687410 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10391920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438141000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2459-07-6 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7-6-2459
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
InChI nøgle NMMIHXMBOZYNET-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl picolinate
Smeltepunkt 14°C to 16°C
Farve Hvid
Tæthed 1.1370g/mL
Kogepunkt 95°C (1.0 hPa)
Flammepunkt 103°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.137
Synonym methyl picolinate, 2-picolinic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, methyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, methyl ester, 2-carbomethoxypyridine, pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, picolinic acid methyl ester, methylpicolinate
IUPAC navn methylpyridin-2-carboxylat
PubChem CID 75569
Formel vægt 137.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl picolinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.