Få mere at vide
Methyl (phenylthio)acetate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11393286
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393286 25 g 25g
11383286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12649.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17277-58-6
Molekylær formel C9H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 182.237
MDL nummer MFCD00039805
InChI nøgle MUNSXQQODXYRKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl phenylthio acetate, methyl 2-phenylthio acetate, methyl phenylsulfanyl acetate, phenylthio acetic acid methyl ester, methyl 2-phenylsulfanyl acetate, acetic acid, phenylthio-, methyl ester, methyl 2-phenylthioacetate, pubchem10851
PubChem CID 123375
IUPAC navn methyl 2-phenylsulfanylacetate
SMIL COC(=O)CSC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (phenylthio)acetate
Tæthed 1.17
Kogepunkt 104°C to 105°C (4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.559
Mængde 25 g
Beilstein 2047554
Formel vægt 182.24
Procent renhed 99%