Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl phenylpropiolate |
| Navn note | 98% |
| Farve | Farveløs til gul |
| Kogepunkt | 109 °C til 110 °C (2,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,5620 til 1,564 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 160.17 |
| Vis mere |