Få mere at vide
Methyl phenylpropiolate, 98%
Artikelnummer. 10061571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10061571 5 g Glasflaske 5g
10564711 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334590050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4891-38-7 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4891-38-7
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.17
MDL nummer MFCD00041685
InChI nøgle JFGWPXKGINUNDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl phenylpropiolate, methyl 3-phenylpropiolate, phenylpropynoic acid methyl ester, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropargylate, phenylpropiolic acid methyl ester, propiolic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methylphenylpropalate, propiolic acid, phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropynoate
PubChem CID 138378
IUPAC navn methyl-3-phenylprop-2-ynoat
SMIL COC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl phenylpropiolate
Navn note 98%
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 109°C to 110°C (2.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5620 to 1.564
Mængde 5 g
Formel vægt 160.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning