Få mere at vide
Methyl Phenylpropiolate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Phenylpropiolate |
| CAS | 4891-38-7 |
| Molekylær formel | C10H8O2 |
| MDL nummer | MFCD00041685 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(OC)C#CC1=CC=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Procent renhed | 98% |