Få mere at vide
Methylfenylpropiolat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl phenylpropiolate |
| Tæthed | 1.083 |
| Kogepunkt | 109 °C til 110 °C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lineær formel | C6H5C≡CCO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.562 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 472813 |
| Formel vægt | 160.17 |
| Procent renhed | 97% |