Få mere at vide
Methylphenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30472187
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30472187 250 g
1 options
Artikelnummer. 30472187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM327490250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Phenylacetate
CAS 101-41-7
Molekylær formel C9H10O2
Mængde 250 g
Synonym Benzeneacetic Acid Methyl Ester, 2-Methoxy-1-phenyl-2-oxoethane, Methyl Benzeneacetate, Methyl Benzeneethanoate, Methyl Phenylethanoate, Methyl alpha-Phenylacetate, Methyl alpha-Toluate, NSC 401667, NSC 9405, Phenylacetic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
SMIL COC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC navn Methyl 2-phenylacetat
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.0681