Få mere at vide
Methylphenylacetat, 99+%
Artikelnummer. 10706361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10706361 5 mL 5ml
10664812 250 mL 250ml
10453955 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10706361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148440050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 101-41-7 | C9H10O2 | 150,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-41-7
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
InChI nøgle CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methyl-2-phenylacetat
SMIL COC(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl phenylacetate
Tæthed 1.0670 g/mL
Kogepunkt 220,0 °C
Flammepunkt 95 °C
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CO2CH3
Brydningsindeks 1,5060 til 1,5080
Mængde 5 mL
Beilstein 09, 434
Merck Index 15, 7380
Specifik vægtfylde 1.067
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol
Formel vægt 150.18