Få mere at vide
Methylphenylsulfoxid, 98+%
Artikelnummer. 10276011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10276011 5 g Glasflaske 5g
10653542 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10276011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 352120050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.80 DKK
    352.65 DKK / 5g
    Spare 39.15 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1193-82-4 | C7H8OS | 140,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-82-4
Molekylær formel C7H8OS
Molekylvægt (g/mol) 140.21
MDL nummer MFCD00002088
InChI nøgle JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl phenyl sulfoxide, methylsulfinyl benzene, thioanisole s-oxide, phenyl methyl sulfoxide, sulfoxide, methyl phenyl, benzene, methylsulfinyl, methanesulfinylbenzene, methylphenylsulfoxide, methylsulphinyl benzene
PubChem CID 14516
IUPAC navn methylsulfinylbenzen
SMIL CS(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl phenyl sulfoxide
Navn note 98%
Smeltepunkt 34°C to 36°C
Farve Hvid
Kogepunkt 92°C to 94°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt 86°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5SOCH3
Brydningsindeks 1.5775
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble (20°C)
Formel vægt 140.21
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof