Få mere at vide
Methylphenylsulfoxid, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl phenyl sulfoxide |
| Smeltepunkt | 26 °C til 32 °C |
| Kogepunkt | 93 °C til 94 °C (0,3 mmHg) |
| Flammepunkt | 86 °C (186 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5775 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1904976 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 140.2 |
| Procent renhed | ≥98% |