Få mere at vide
Methylfenylsulfon, TRC
Artikelnummer. 30464630
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30464630 1 g
1 options
Artikelnummer. 30464630 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3393401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Phenyl Sulfone
CAS 3112-85-4
Molekylær formel C7H8O2S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMIL CS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC navn methylsulfonylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 156.2
Formel vægt 156.0245