Få mere at vide
Methyl Phenyl Sulfide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15804571
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
15804571 100 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15804571 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8208250100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 100-68-5
Smeltepunkt -17°C
Tæthed 1.05 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 188°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008559
Mængde 100 mL
Synonym Methyl phenyl sulfide, Thioanisole, Methyl phenyl sulfide
Molekylvægt (g/mol) 124.2