Få mere at vide
Methyl Perfluorooctanoate, TRC
Artikelnummer. 18082440
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18082440 1 g -
17917819 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM0102901G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 376-27-2
Molekylær formel C9 H3 F15 O2
Molekylvægt (g/mol) 428.095
Synonym Perfluorooctanoic Acid-Methyl Ester, Methyl Pentadecafluorooctanoate, Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, methyl ester, Octanoic acid, pentadecafluoro-, methyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), Methyl pentadecafluorooctanoate, Methyl perfluorooctanoate, P 1453, Perfluorooctanoic acid methyl ester
IUPAC navn methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoate
SMIL COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorooctanoic Acid- Methyl Ester
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H3F15O2/c1-26-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h1H3
Formel vægt 427.989