Få mere at vide
Methyl perfluorooctanoate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11406706
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406706 5 g 5g
11416706 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23856.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 376-27-2
Molekylær formel C9H3F15O2
Molekylvægt (g/mol) 428.097
MDL nummer MFCD00039244
InChI nøgle XOCNYZFAMHDXJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl perfluorooctanoate, methyl pentadecafluorooctanoate, pentadecafluorooctanoic acid, methyl ester, methyl perfluorocaprylate, octanoic acid, pentadecafluoro-, methyl ester, perfluorooctanoic acid methyl ester, pentadecafluorooctanoic acid methyl ester, octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, methyl ester, acmc-1cndk, methylpentadecafluorooctanoate
PubChem CID 67824
IUPAC navn methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoate
SMIL COC(=O)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl perfluorooctanoate
Tæthed 1.684
Kogepunkt 158°C to 159°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.305
Mængde 5 g
Beilstein 1809817
Formel vægt 428.09
Procent renhed 97%