missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl Paraben-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Paraben-d4 |
| CAS | 362049-51-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 2H4 H4 O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-hydroxy-, methyl ester (9CI), Methyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Methyl 4-hydroxybenzoate-d4, Methyl parahydroxybenzoate-d4, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid methyl ester, Methylparaben-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(=O)OC)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC navn | methyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.17 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?