missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methylparaben Beta-D-glucuronid, TRC

Artikelnummer. 30007598
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007598 10 mg
30007306 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32566110MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

Molekylær formel C14H16O9
Molekylvægt (g/mol) 328.27
Synonym (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-(methoxycarbonyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic Acid
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-(methoxycarbonyl)fenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylsyre
SMIL COC(C1=CC=C(O[C@@H]2O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl Paraben beta-D-Glucuronide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16O9/c1-21-13(20)6-2-4-7(5-3-6)22-14-10(17)8(15)9(16)11(23-14)12(18)19/h2-5,8-11,14-17H,1H3,(H,18,19)/t8-,9-,10+,11-,14+/m0/s1
Formel vægt 328.08
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.