Få mere at vide
Methyl Paraben-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Paraben-13C6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1 |
| Procent renhed | >95% |