Få mere at vide
Methyl Palmitoleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Palmitoleate |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8- |
| Formel vægt | 268.2402 |
| Procent renhed | >95% |